Merck
68249
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-trans-3-Methyloxirane-2-methyl 4-nitrobenzoate
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
別名:
(2S,3S)-(−)-3-Methylglycidyl 4-nitrobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H11NO5
CAS番号:
分子量:
237.21
Beilstein:
6274744
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
光学活性
[α]20/D −46±2°, c = 2.5% in chloroform
mp
103-105 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H]1O[C@H]1COC(=O)c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
その他情報
Protected epoxy alcohol which can be directly substituted at C-3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S.Y. Ko et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 667-667 (1987)