Merck
682438
Sigma-Aldrich
2-ニトロ-6-(トリフルオロメチル)アニリン
97%
別名:
α,α,α-トリフルオロ-6-ニトロ-ortho-トルイジン, 2-アミノ-3-ニトロベンゾトリフルオリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5F3N2O2
CAS番号:
分子量:
206.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
48-52 °C
SMILES記法
Nc1c(cccc1C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)4-2-1-3-5(6(4)11)12(13)14/h1-3H,11H2
InChI Key
MFLJFFUIURSSKM-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
682438-VAR:
682438-1G:
682438-BULK:
試験成績書(COA)