Merck
68184
Sigma-Aldrich
Boc-4-tert-butyl-Phe-OH
≥98.0%
別名:
Boc-4-tert-butyl-L-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H27NO4
CAS番号:
分子量:
321.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0%
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C18H27NO4/c1-17(2,3)13-9-7-12(8-10-13)11-14(15(20)21)19-16(22)23-18(4,5)6/h7-10,14H,11H2,1-6H3,(H,19,22)(H,20,21)/t14-/m0/s1
InChI Key
NGWQIBYYDHXJJR-AWEZNQCLSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
68184-BULK-F:
68184-VAR-F:
68184-1G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)