Merck
680672
Sigma-Aldrich
2,4-Dipropoxyphenylboronic acid
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H19BO4
CAS番号:
分子量:
238.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95%
mp
121-127 °C
SMILES記法
CCCOc1ccc(B(O)O)c(OCCC)c1
InChI
1S/C12H19BO4/c1-3-7-16-10-5-6-11(13(14)15)12(9-10)17-8-4-2/h5-6,9,14-15H,3-4,7-8H2,1-2H3
InChI Key
ZNGNDOSZRKWKJW-UHFFFAOYSA-N
詳細
May contain varying amounts of anhydride.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
680672-BULK:
680672-VAR:
680672-1G:
680672-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)