Merck
680621
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetrafluorophenylboronic acid
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3BF4O2
CAS番号:
分子量:
193.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95%
形状
solid
mp
128-132 °C
SMILES記法
OB(O)c1c(F)cc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H3BF4O2/c8-2-1-3(9)5(10)6(11)4(2)7(12)13/h1,12-13H
InChI Key
FYJHKJSCYHAWFW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • 塩基触媒による水素化脱ホウ素反応および再ホウ素化反応の反応物質
May contain varying amounts of anhydride
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
680621-BULK:
680621-VAR:
680621-1G:
680621-10G:
試験成績書(COA)