Merck
677930
Sigma-Aldrich
Methoxy(cyclooctadiene)iridium(I) dimer
別名:
Di-mu-methoxobis(1,5-cyclooctadiene)diiridium (I)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H30Ir2O2
分子量:
662.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
mp
154-177 °C
SMILES記法
C[O+]1[Ir-]2[O+](C)[Ir-]12.C3CC=CCCC=C3.C4CC=CCCC=C4
以下による置換
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)