Merck
677043
Sigma-Aldrich
(2R,5R)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-dimethylphosphlolane
別名:
R,R-Me-RajPhos
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H21O2P
CAS番号:
分子量:
264.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
光学活性
[α]22/D -38.0°, c = 1 in chloroform
屈折率
n20/D 1.572
密度
1.1052 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C[C@@H](P1C2=C(C=CC=C2)C3OCCO3)CC[C@H]1C
InChI
1S/C15H21O2P/c1-11-7-8-12(2)18(11)14-6-4-3-5-13(14)15-16-9-10-17-15/h3-6,11-12,15H,7-10H2,1-2H3/t11-,12-/m1/s1
InChI Key
JAKXTLMNIHPLEU-VXGBXAGGSA-N
アプリケーション
DuPhos and BPE Ligands: Highly Efficient Privileged Ligands
  • Catalytic ligand used in copper-catalyzed addition reactions
Kanata purity
法的情報
本製品は、Kanata Chemical Technologies Inc.と共同で、研究用としてのみ販売しています。これらの化合物は、E.I. du Pont de Nemours and Companyとのライセンス契約に基づき製造販売しています。このライセンス契約には、これらの化合物を利用して販売目的で医薬品を製造する権利は含まれておりません。
RajPhos is a trademark of Kanata Chemical Technologies, Inc.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
677043-BULK:
677043-500MG:
677043-VAR:
677043-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)