Merck
675741
Sigma-Aldrich
2-Carb-13C-ethoxythiophene-2-13C-3 sulfonyl chloride
99 atom % 13C, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C2C5H7O4ClS2
CAS番号:
分子量:
256.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
形状
solid
質量シフト
M+2
SMILES記法
CCO[13C](=O)[13c]1sccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H7ClO4S2/c1-2-12-7(9)6-5(3-4-13-6)14(8,10)11/h3-4H,2H2,1H3/i6+1,7+1
InChI Key
SHWWGFVYWZNBHA-AKZCFXPHSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
675741-VAR:
675741-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)