Merck
674109
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3-Aminopiperidine dihydrochloride 二塩酸塩
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H12N2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
173.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
形状
solid
mp
205-209 °C
SMILES記法
Cl.Cl.N[C@H]1CCCNC1
InChI
1S/C5H12N2.2ClH/c6-5-2-1-3-7-4-5;;/h5,7H,1-4,6H2;2*1H/t5-;;/m0../s1
InChI Key
GGPNYXIOFZLNKW-XRIGFGBMSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
674109-BULK:
674109-250MG:
674109-1G:
674109-VAR:
試験成績書(COA)