Merck
67410
Sigma-Aldrich
2,3,5-Tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranosyl isothiocyanate
≥98.0%
別名:
β-D-ribofuranosyl isothiocyanate tribenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H21NO7S
CAS番号:
分子量:
503.52
Beilstein:
1275438
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0%
SMILES記法
O=C(OC[C@H]1O[C@@H](N=C=S)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H]1OC(=O)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H21NO7S/c29-25(18-10-4-1-5-11-18)32-16-21-22(34-26(30)19-12-6-2-7-13-19)23(24(33-21)28-17-36)35-27(31)20-14-8-3-9-15-20/h1-15,21-24H,16H2/t21-,22-,23-,24-/m1/s1
InChI Key
AWVSFHIUQVIIOW-MOUTVQLLSA-N
その他情報
Building block for the synthesis of nucleosides
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
67410-BULK-F:
67410-5G-F:
67410-VAR-F:
67410-1G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C. Gasch et al.
Tetrahedron Asymmetry, 11, 435-435 (2000)