Merck
67387
Sigma-Aldrich
Boc-3-(1-pyrazolyl)-Ala-OH
≥97.0%
別名:
Nα-Boc-3-(1-ピラゾリル)-L-アラニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H17N3O4
CAS番号:
分子量:
255.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0%
光学純度
ee: >99% (due to stereospecific enzymatic synthesis)
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cn1cccn1)C(O)=O