Merck
671371
Sigma-Aldrich
(3αR,7αR)-1,3-Dimethyl-2-(1-piperidinyl)octahydro-1H-1,3,2-benzodiazaphosphole 2-oxide
≥98.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H26N3OP
CAS番号:
分子量:
271.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (GC)
光学活性
[α]/D -90.5±3°, c = 1.15 in chloroform
mp
108-112 °C
SMILES記法
CN1[C@@H]2CCCC[C@H]2N(C)P1(=O)N3CCCCC3
InChI
1S/C13H26N3OP/c1-14-12-8-4-5-9-13(12)15(2)18(14,17)16-10-6-3-7-11-16/h12-13H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-/m1/s1
InChI Key
ILDAVWNADMBKGB-CHWSQXEVSA-N
アプリケーション
Organocatalyst: Asymmetric Allylation of Aldehydes with Chiral Lewis Bases, Review
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
671371-250MG:
671371-VAR:
671371-1G:
671371-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Buono, G., et al.
Synlett, 377-388 (1999)
Denmark, S. E.. et al
The Journal of Organic Chemistry, 59, 6161-6163 (1994)