Merck
671258
Sigma-Aldrich
(1R,aR)-3-ジフェニルホスフィノ-2-(4-ビス(3,5-ジメチルフェニル)ホスフィノ-2,5-ジメチル-3-チエニル)-1,7,7-トリメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタ-2-エン
99%
別名:
3-[ビス(3,5-ジメチルフェニル)ホスファニル]-4-[(1R,4S)-3-ジフェニルホスファニル-1,7,7-トリメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタ-2-エン-2-イル]-2,5-ジメチルチオフェン, catASium®T3(R)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H48P2S
CAS番号:
分子量:
670.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
アッセイ
≥99% (31P-NMR)
99%
SMILES記法
Cc1cc(C)cc(c1)P(c2cc(C)cc(C)c2)c3c(C)sc(C)c3C4=C([C@H]5CC[C@]4(C)C5(C)C)P(c6ccccc6)c7ccccc7
詳細
Solvias AG社と共同で販売しています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
法的情報
WO2005/108407
catASium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
671258-500MG:
671258-100MG:
671258-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)