Merck
670030
Sigma-Aldrich
2,3-ビス[(2R,5R)-2,5-ジメチルホスホラノ]-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)-フェニル]マレイミド
98%
別名:
3,4-ビス[(2R,5R)-2,5-ジメチルホスホラニル]-1-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-1H-ピロール-2,5-ジオン, catASium® MNXylF(R)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H27F6NO2P2
CAS番号:
分子量:
537.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
アッセイ
≥98% (31P-NMR)
98%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H]1CC[C@@H](C)P1C2=C(P3[C@H](C)CC[C@H]3C)C(=O)N(C2=O)c4cc(cc(c4)C(F)(F)F)C(F)(F)F
詳細
Solvias AG社と共同で販売しています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
法的情報
catASium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)