Merck
669881
Sigma-Aldrich
(S)-2-(Azidomethyl)-1-Boc-pyrrolidine
≥95% (HPLC)
別名:
(S)-2-(Azidomethyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine, tert-Butyl (S)-2-(azidomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18N4O2
CAS番号:
分子量:
226.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
solid
光学活性
[α]/D -48.5±1°, c = 1% in chloroform
光学純度
enantiomeric excess: ≥98% (HPLC)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1CN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C10H18N4O2/c1-10(2,3)16-9(15)14-6-4-5-8(14)7-12-13-11/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-/m0/s1
InChI Key
HRLUZSSGBKDEGK-QMMMGPOBSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
669881-100MG:
669881-500MG:
669881-BULK:
669881-VAR:
試験成績書(COA)