Merck
669725
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-2-piperidineacetic acid
≥99.0% (HPLC)
別名:
(S)-1-Boc-piperidin-2-ylacetic acid, (S)-N-Boc-2-carboxymethyl-piperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H21NO4
CAS番号:
分子量:
243.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
光学活性
[α]/D -12.0±2°, c = 1.5 in methanol
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC[C@H]1CC(O)=O
InChI
1S/C12H21NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-7-5-4-6-9(13)8-10(14)15/h9H,4-8H2,1-3H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChI Key
CKAXJDBTNNEENW-VIFPVBQESA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
669725-VAR:
669725-1G:
669725-BULK:
669725-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)