Merck
669709
Sigma-Aldrich
2,3-ビス[(2R,5R)-2,5-ジメチルホスホラノ]-N-ベンジルマレイミド(1,5-シクロオクタジエン)ロジウム(I)テトラフルオロボラート
95%
別名:
3,4-ビス[(2R,5R)-2,5-ジメチルホスホラニル]-1-ベンジル-1H-ピロール-2,5-ジオン(1,5-シクロオクタジエン)ロジウム(I) テトラフルオロボラート, catASium® MNBn(R)Rh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H43BF4NO2P2Rh
CAS番号:
分子量:
713.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
アッセイ
≥95% (31P-NMR)
95%
SMILES記法
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C[C@@H]2CC[C@@H](C)P2C3=C(P4[C@H](C)CC[C@H]4C)C(=O)N(Cc5ccccc5)C3=O
詳細
Solvias AG社と共同で販売しています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
法的情報
catASium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)