Merck
668133
Sigma-Aldrich
4-(5-Bromothiophen-2-yl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester
98%
別名:
Ethyl 4-(5-bromothiophen-2-yl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H13BrN2O3S
分子量:
345.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
209-213 °C
SMILES記法
CCOC(=O)C1=C(C)NC(=O)NC1c2ccc(Br)s2
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)