Merck
666793
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2-fluoro-3-iodophenylboronic acid
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br(F)C6H5(I)B(OH)2
CAS番号:
分子量:
344.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
形状
solid
mp
156-160 °C
官能基
bromo
fluoro
iodo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OB(O)c1c(F)c(I)ccc1Br
InChI
1S/C6H4BBrFIO2/c8-3-1-2-4(10)6(9)5(3)7(11)12/h1-2,11-12H
InChI Key
OZLRLKXUEMIENO-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
666793-2G:4548173997667
666793-VAR:
666793-BULK:
666793-10G:4548173997650
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)