Merck
665371
Sigma-Aldrich
3-アミノ-6-クロロピリダジン
97%
別名:
6-クロロ-3-ピリダジンアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4ClN3
CAS番号:
分子量:
129.55
EC Number:
MDL番号:
アッセイ
97%
mp
213-215 °C (dec.)
SMILES記法
Nc1ccc(Cl)nn1
InChI
1S/C4H4ClN3/c5-3-1-2-4(6)8-7-3/h1-2H,(H2,6,8)
InChI Key
DTXVKPOKPFWSFF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)