Merck
665169
Sigma-Aldrich
trans-1-Penten-1-ylboronic acid pinacol ester
97%
別名:
E-2-(1-Pentenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, trans-1-Pentenylboronic acid pinacol ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H21BO2
CAS番号:
分子量:
196.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.441
bp
110-111 °C/28 mmHg
密度
0.884 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCC\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C11H21BO2/c1-6-7-8-9-12-13-10(2,3)11(4,5)14-12/h8-9H,6-7H2,1-5H3/b9-8+
InChI Key
IMIHEZMTQOARIK-CMDGGOBGSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
665169-5G:
665169-1G:
665169-BULK:
665169-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)