Merck
662798
Sigma-Aldrich
trans-2-(4-Ethylphenyl)vinylboronic acid pinacol ester
97%
別名:
2-(E-2-(4-Ethylphenyl)vinyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, E-2-(4-Ethylphenyl)vinylboronic acid pinacol ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H23BO2
CAS番号:
分子量:
258.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
46-51 °C
SMILES記法
CCc1ccc(\C=C\B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)cc1
InChI
1S/C16H23BO2/c1-6-13-7-9-14(10-8-13)11-12-17-18-15(2,3)16(4,5)19-17/h7-12H,6H2,1-5H3/b12-11+
InChI Key
WXXFAINZQODXKD-VAWYXSNFSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
662798-5G:
662798-BULK:
662798-VAR:
662798-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)