Merck
662089
Sigma-Aldrich
3-(2′-Methoxybenzyloxy)phenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H15BO4
CAS番号:
分子量:
258.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
形状
solid
mp
141-145 °C
SMILES記法
COc1ccccc1COc2cccc(c2)B(O)O
InChI
1S/C14H15BO4/c1-18-14-8-3-2-5-11(14)10-19-13-7-4-6-12(9-13)15(16)17/h2-9,16-17H,10H2,1H3
InChI Key
ISSAOILCOPRMKF-UHFFFAOYSA-N
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
662089-BULK:
662089-10G:
662089-VAR:
662089-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)