Merck
662011
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-fluoro-3-methoxyphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7BBrFO3
CAS番号:
分子量:
248.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
mp
130-135 °C
SMILES記法
COc1ccc(F)c(B(O)O)c1Br
InChI
1S/C7H7BBrFO3/c1-13-5-3-2-4(10)6(7(5)9)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
InChI Key
WCXHRSAUPYPWHO-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
662011-2G:
662011-VAR:
662011-BULK:
662011-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)