Merck
661864
Sigma-Aldrich
4-(3′-Fluorobenzyloxy)phenylboronic acid
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H12BFO3
CAS番号:
分子量:
246.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95%
形状
solid
mp
159-164 °C
SMILES記法
OB(O)c1ccc(OCc2cccc(F)c2)cc1
InChI
1S/C13H12BFO3/c15-12-3-1-2-10(8-12)9-18-13-6-4-11(5-7-13)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
InChI Key
HLPBNLKHBWJWNP-UHFFFAOYSA-N
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
661864-BULK:
661864-1G:
661864-VAR:
661864-5G:
試験成績書(COA)