Merck
659819
Sigma-Aldrich
2-(2-N-Boc-aminoethylamino)-2-(2-furanyl)acetic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H20N2O5
CAS番号:
分子量:
284.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
162-166 °C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NCCNC(C(O)=O)c1ccco1
InChI
1S/C13H20N2O5/c1-13(2,3)20-12(18)15-7-6-14-10(11(16)17)9-5-4-8-19-9/h4-5,8,10,14H,6-7H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)
InChI Key
ONFTXSIYQYEFEG-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)