Merck
659401
Sigma-Aldrich
ポリ(スチレン-ran-エチレン)、スルホン酸塩、cross-linked 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH(C6H4SO3H)]m(CH2CH2)n
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
組成
styrene, 76 wt. %
sulfonated stryene units, 32-38%
vinyl silane cross-linking agent, <0.5%
濃度
5 wt. % in 1-propanol
屈折率
n20/D 1.384
導電率
0.1184 S/cm (The ionic conductivity can increase up to 50% when heating from RT to 67°C)
bp
57-60 °C
密度
0.85 g/mL at 25 °C
アプリケーション
この製品は、110°Cで10~15分間または140~150°Cで1分間乾燥させた後、800~1,000 mJ/cm2の紫外線に暴露すると架橋します。
架橋可能な固体高分子電解質。
調製ノート
フィルムの成型:
1. 粘度が600センチポイズになるまで溶液を濃縮します(代表値は6~9 wt.%ポリマー)。
2. 鋳肌を35°Cまで予熱します。清浄かつ平らなPTFEコートガラス面を使用することをお勧めします。
3. 鋳肌にシリコーン剥離ライナーを貼ります。
4. 剥離ライナーにポリマー溶液を1滴滴下します。
5. ポリマー溶液を剥離ライナーに延伸します。
6. フィルムを30分間乾燥させます。蒸発を制御するために、小さなピンホールが開いたアルミ箔で表面を覆うことをお勧めします。
架橋後、強化するため、0.5M 硫酸で20分処理します。