Merck
657654
Sigma-Aldrich
QuadraPure® IMDAZ
100-400 μm particle size, extent of labeling: 1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
別名:
QuadraPure®イミダゾール-1-イルプロピルアミノブタ-2-エノアートエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
クロスリンク
1 % cross-linked with divinylbenzene
反応適合性
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
標識化の程度
1.5 mmol/g loading
粒径
100-400 μm
アプリケーション
Pd, Ru, Os, Co, Ni, Rh, V, Fe, Cu, Snの金属スカベンジャ-です。
法的情報
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
657654-VAR:
657654-5G:
657654-BULK:
657654-25G:
657654-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
QuadraPure Cartridges for Removal of Trace Metal from Reaction Mixtures in Flow
A. Hinchcliffe, et al.
Organic Process Research & Development, 11, 477-481 (2007)