Merck
657514
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-propoxyphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12BBrO3
CAS番号:
分子量:
258.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
形状
solid
mp
159-164 °C
SMILES記法
CCCOc1cc(Br)cc(c1)B(O)O
InChI
1S/C9H12BBrO3/c1-2-3-14-9-5-7(10(12)13)4-8(11)6-9/h4-6,12-13H,2-3H2,1H3
InChI Key
OHFYAFQVSGUNME-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)