Merck
657395
Sigma-Aldrich
3-(3′-Methoxybenzyloxy)phenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H15BO4
CAS番号:
分子量:
258.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
形状
solid
mp
93-97 °C
SMILES記法
COc1cccc(COc2cccc(c2)B(O)O)c1
InChI
1S/C14H15BO4/c1-18-13-6-2-4-11(8-13)10-19-14-7-3-5-12(9-14)15(16)17/h2-9,16-17H,10H2,1H3
InChI Key
BLIXUNCSDKZOOX-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
657395-2G:
657395-10G:
657395-BULK:
657395-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)