Merck
657360
Sigma-Aldrich
3-Isopropoxy-2,4,6-trifluorophenylboronic acid
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10BF3O3
CAS番号:
分子量:
233.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95%
形状
solid
mp
103-107 °C
SMILES記法
CC(C)Oc1c(F)cc(F)c(B(O)O)c1F
InChI
1S/C9H10BF3O3/c1-4(2)16-9-6(12)3-5(11)7(8(9)13)10(14)15/h3-4,14-15H,1-2H3
InChI Key
ROCZYUISNXPFSX-UHFFFAOYSA-N
その他情報
May contain varying amounts of anhydride
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
657360-VAR:
657360-5G:
657360-BULK:
657360-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)