Merck
657271
Sigma-Aldrich
4-Propoxy-2,3,5,6-tetrafluorophenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9BF4O3
CAS番号:
分子量:
251.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
mp
134-143 °C
SMILES記法
CCCOc1c(F)c(F)c(B(O)O)c(F)c1F
InChI
1S/C9H9BF4O3/c1-2-3-17-9-7(13)5(11)4(10(15)16)6(12)8(9)14/h15-16H,2-3H2,1H3
InChI Key
IDDYYTHVGIJBNA-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)