Merck
656143
Sigma-Aldrich
6-(Methylthio)-1-indanone
96%
別名:
2,3-Dihydro-6-(methylthio)-1H-inden-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10OS
CAS番号:
分子量:
178.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
solid
mp
105-109 °C
SMILES記法
CSc1ccc2CCC(=O)c2c1
InChI
1S/C10H10OS/c1-12-8-4-2-7-3-5-10(11)9(7)6-8/h2,4,6H,3,5H2,1H3
InChI Key
NHJZHQRRHNSFCH-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
656143-1G:
656143-VAR:
656143-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)