Merck
654175
Sigma-Aldrich
2-Iodylbenzamide, polymer-bound
50-100 mesh particle size, extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g I loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
品質水準
クロスリンク
1 % cross-linked with divinylbenzene
標識化の程度
0.5-1.0 mmol/g I loading
粒径
50-100 mesh
アプリケーション
Mild oxidant used for the conversion of alcohols to aldehydes or ketones.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
654175-VAR:
654175-5G:
654175-BULK:
654175-25G:4548173995892
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Simple preparation of polymer supported IBX esters and amides and their oxidative properties.
Woo-Jae Chung, Duk-Ki Kim and Yoon-Sik Lee
Tetrahedron Letters, 44 (2003)