Merck
652113
Sigma-Aldrich
3-(2'-フルオロベンジルオキシ)フェニルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H12BFO3
CAS番号:
分子量:
246.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
形状
powder
mp
94-106 °C (lit.)
SMILES記法
OB(O)c1cccc(OCc2ccccc2F)c1
InChI
1S/C13H12BFO3/c15-13-7-2-1-4-10(13)9-18-12-6-3-5-11(8-12)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
InChI Key
CPTYKSHXZNSHLB-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
652113-VAR:
652113-BULK:
652113-5G:
652113-1G:
試験成績書(COA)