Merck
651087
Sigma-Aldrich
3,6-Dibromo-2-fluorophenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4BBr2FO2
CAS番号:
分子量:
297.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
OB(O)c1c(Br)ccc(Br)c1F
InChI
1S/C6H4BBr2FO2/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2,11-12H
InChI Key
KALJKPUYTUFGLI-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
651087-2G:
651087-VAR:
651087-10G:
651087-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)