Merck
649368
Sigma-Aldrich
5-(4-Nitrophenyl)thiophene-2-carboxylic acid
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H7NO4S
CAS番号:
分子量:
249.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
mp
276-280 °C
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(s1)-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O