Merck
645192
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-propoxyphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12BClO3
CAS番号:
分子量:
214.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
形状
solid
mp
92-97 °C (lit.)
SMILES記法
CCCOc1ccc(Cl)cc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BClO3/c1-2-5-14-9-4-3-7(11)6-8(9)10(12)13/h3-4,6,12-13H,2,5H2,1H3
InChI Key
FZDSWPMDXOYUBB-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
645192-BULK:
645192-VAR:
645192-5G:
645192-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)