Merck
645028
Sigma-Aldrich
5-(4-Methoxyphenyl)isoxazole-3-carboxylic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H9NO4
CAS番号:
分子量:
219.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
181 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(cc1)-c2cc(no2)C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO4/c1-15-8-4-2-7(3-5-8)10-6-9(11(13)14)12-16-10/h2-6H,1H3,(H,13,14)
InChI Key
YIQABFVYNGOELP-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
645028-5G:
645028-1G:
645028-BULK:
645028-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)