Merck
644862
Sigma-Aldrich
5-イソプロピルイソオキサゾール-4-カルボン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H9NO3
CAS番号:
分子量:
155.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
78-82 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
CC(C)c1oncc1C(O)=O
InChI
1S/C7H9NO3/c1-4(2)6-5(7(9)10)3-8-11-6/h3-4H,1-2H3,(H,9,10)
InChI Key
ICXLYLUGOXIJDS-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
644862-BULK:
644862-1G:
644862-VAR:
644862-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)