Merck
644641
Sigma-Aldrich
5-(4-Fluorophenyl)isoxazole-3-methanol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8FNO2
CAS番号:
分子量:
193.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
79-84 °C (lit.)
SMILES記法
OCc1cc(on1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C10H8FNO2/c11-8-3-1-7(2-4-8)10-5-9(6-13)12-14-10/h1-5,13H,6H2
InChI Key
PALZYEIQXXRYMW-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
644641-VAR:
644641-BULK:
644641-1G:
644641-5G:
試験成績書(COA)