Merck
642509
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylthiazole-5-carboxylic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7NO2S
CAS番号:
分子量:
157.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
235 °C (dec.)
SMILES記法
Cc1nc(C)c(s1)C(O)=O
InChI
1S/C6H7NO2S/c1-3-5(6(8)9)10-4(2)7-3/h1-2H3,(H,8,9)
InChI Key
MQGBARXPCXAFRZ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
642509-1G:
642509-5G:
642509-VAR:
642509-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)