Merck
641537
Sigma-Aldrich
trans-3-Benzyloxy-2-chloro-4-methoxy-β-nitrostyrene
97%
別名:
1-Methoxy-2-benzyloxy-3-chloro-4-(2-nitrovinyl)benzene, 2-(2-Chloro-3-benzyloxy-4-methoxyphenyl)nitroethene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14ClNO4
CAS番号:
分子量:
319.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
96-100 °C (lit.)
SMILES記法
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccc(OC)c(OCc2ccccc2)c1Cl