Merck
640220
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl phenyl sulfide-co-glycidyl methacrylate)
Glycidyl methacrylate 10 mol %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
組成
Glycidyl methacrylate, 10 mol %
屈折率
n20/D 1.6568 (lit.)
λmax
221 nm
詳細
高屈折率ポリマーです。
アプリケーション
Photocrosslinkable polymer for optical waveguides
文書ライブラリにアクセスする
High Refractive Index Polymers for Optical Applications
Beecroft, L.L and Ober, C.K.
J. Macromol. Sci., Pure Appl. Chem., A34, 573-586 (1997)