Merck
639516
Sigma-Aldrich
3-クロロ-4-(3',5'-ジメトキシベンジルオキシ)フェニルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H16BClO5
CAS番号:
分子量:
322.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
形状
solid
mp
185-190 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cc(COc2ccc(cc2Cl)B(O)O)cc(OC)c1
InChI
1S/C15H16BClO5/c1-20-12-5-10(6-13(8-12)21-2)9-22-15-4-3-11(16(18)19)7-14(15)17/h3-8,18-19H,9H2,1-2H3
InChI Key
ALGYTGHGIFYXPT-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
639516-1G:
639516-BULK:
639516-VAR:
639516-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)