Merck
639443
Sigma-Aldrich
2-(2′-Chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H12BClO3
CAS番号:
分子量:
262.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
mp
124-129 °C (lit.)
SMILES記法
OB(O)c1ccccc1OCc2ccccc2Cl
InChI
1S/C13H12BClO3/c15-12-7-3-1-5-10(12)9-18-13-8-4-2-6-11(13)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
InChI Key
OOORTTOHYXWCDV-UHFFFAOYSA-N
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
639443-1G:
639443-BULK:
639443-5G:
639443-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)