Merck
639419
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-propoxyphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12BFO3
CAS番号:
分子量:
198.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
mp
104-109 °C (lit.)
SMILES記法
CCCOc1cccc(F)c1B(O)O
InChI
1S/C9H12BFO3/c1-2-6-14-8-5-3-4-7(11)9(8)10(12)13/h3-5,12-13H,2,6H2,1H3
InChI Key
MRVRMZWHFZYTCY-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)