Merck
639397
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-isopropoxyphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12BFO3
CAS番号:
分子量:
198.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
形状
solid
mp
78-83 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)Oc1cccc(F)c1B(O)O
InChI
1S/C9H12BFO3/c1-6(2)14-8-5-3-4-7(11)9(8)10(12)13/h3-6,12-13H,1-2H3
InChI Key
WVAMTUDWTJMGSG-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
639397-BULK:
639397-5G:
639397-VAR:
639397-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)