Merck
638811
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-4-methoxybenzonitrile
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H2(OCH3)CN
CAS番号:
分子量:
161.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
49-53 °C (lit.)
SMILES記法
COc1c(C)cc(cc1C)C#N
InChI
1S/C10H11NO/c1-7-4-9(6-11)5-8(2)10(7)12-3/h4-5H,1-3H3
InChI Key
LOWLIBHYJIAZTN-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
638811-BULK:
638811-5G:4548173300269
638811-1G:4548173300276
638811-VAR:
試験成績書(COA)