Merck
63868
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)polystyrene
porous, extent of labeling: ~5.5 mmol/g Cl loading
別名:
Merrifield resin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
porous
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
~5.5 mmol/g Cl loading
マトリックス
crosslinked with 5.5% DVB
粒径
16-50 mesh
アプリケーション
peptide synthesis
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
InChI Key
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
63868-50G:
63868-BULK:
63868-VAR:
63868-10G:
試験成績書(COA)